Saltar a
G9268
Glass beads, unwashed
425-600 μm (30-40 U.S. sieve)
Sinónimos:
Glass beads
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
100 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 160,00
250 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 162,00
500 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 259,00
1 kg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 462,00
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41100000
US$ 160,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
particle size
425-600 μm (30-40 U.S. sieve)
Application
Unwashedglass beads have been used:
  • in the quantification of protein in fungal colonybiofilm
  • in the lysis of microglial cells for the extraction andquantification of chlorophylls and cell mortality rate
  • in the extraction ofDNA and RNA from microbial communities[1]
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
G9018G9143G1145
particle size
425-600 μm (30-40 U.S. sieve)
particle size
150-212 μm (70-100 U.S. sieve)
particle size
212-300 μm (50-70 U.S. sieve)
particle size
150-212 μm (70-100 U.S. sieve)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glass beads, unwashed
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Production of long chain omega-3 fatty acids and carotenoids in tropical areas by a new heat-tolerant microalga Tetraselmis sp. DS3
Hsin P T, et al.
Food Chemistry, 682-690 (2016)
Ruoyun Li et al.
Journal of proteomics, 203, 103377-103377 (2019-05-19)
The molecular mechanism of Saccharomyces cerevisiae tolerant to ethanol stress remains to be further elucidated. In this study, a comprehensive analysis based on RNA-seq and iTRAQ LC-MS/MS was used to investigate the global mechanism of S. cerevisiae strain Sc131 in
Daniel R Leadbeater et al.
Microbiome, 9(1), 48-48 (2021-02-19)
Salt marshes are major natural repositories of sequestered organic carbon with high burial rates of organic matter, produced by highly productive native flora. Accumulated carbon predominantly exists as lignocellulose which is metabolised by communities of functionally diverse microbes. However, the
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
G9268-500G04061832328089
G9268-100G04061832328065
G9268-1KG04061826186145
G9268-250G04061832328072