Saltar a
G5151
Grids for transmission electron microscopy
grid size 200 mesh × 125 μm pitch, gold
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
1 vial
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 381,00
Acerca de este artículo
NACRES:
MA.01
UNSPSC Code:
41100000
Material:
gold
Packaging:
vial of 100 grids
US$ 381,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
gold
description
Regular grids with center mark and solid border
packaging
vial of 100 grids
diam.
3.05 mm
grid size
200 mesh × 125 μm pitch
hole W
97 μm
open area size
55%
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
G2278G1528G5401
material
gold
material
nickel
material
nickel
material
gold
packaging
vial of 100 grids
packaging
vial of 25 grids
packaging
vial of 100 grids
packaging
vial of 100 grids
open area size
55%
open area size
55%
open area size
69%
open area size
44%
description
Regular grids with center mark and solid border
description
Thin-bar grids
description
Regular grids with center mark and solid border
description
Regular grids with center mark and solid border
hole W
97 μm
hole W
19 μm
hole W
208 μm
hole W
42 μm
diam.
3.05 mm
diam.
3.05 mm
diam.
3.05 mm
diam.
3.05 mm
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
G5151-1VL04061838354600