Cambiar Vistas
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 vial | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 162,00 |
Acerca de este artículo
NACRES:
MA.01
UNSPSC Code:
41100000
Material:
copper
Packaging:
vial of 25 grids
US$ 162,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlematerial
copper
description
Thin-bar grids
packaging
vial of 25 grids
diam.
3.05 mm
grid size
1000 mesh × 25 μm pitch
hole W
19 μm
open area size
55%
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| material copper | material copper | material nickel | material gold |
| packaging vial of 25 grids | packaging vial of 100 grids | packaging vial of 100 grids | packaging vial of 100 grids |
| description Thin-bar grids | description Regular grids with center mark and solid border | description Regular grids with center mark and solid border | description Regular grids with center mark and solid border |
| open area size 55% | open area size 55% | open area size 69% | open area size 44% |
| grid size 1000 mesh × 25 μm pitch | grid size 200 mesh × 125 μm pitch | grid size 100 mesh × 250 μm pitch | grid size 400 mesh × 62 μm pitch |
| hole W 19 μm | hole W 97 μm | hole W 208 μm | hole W 42 μm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Grids for transmission electron microscopy
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| G2153-1VL | 04061838079046 |