Saltar a
G2140
L-Glutathione oxidized disodium salt
BioReagent, suitable for cell culture
Sinónimos:
GSSG
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 360,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H30N6Na2O12S2
Número CAS:
Peso molecular:
656.59
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.75
Beilstein/REAXYS Number:
6265389
US$ 360,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
yeast
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥98%
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
ethanol, essentially free
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CSSC[C@H](NC(=O)CC[C@H](N)C([O-])=O)C(=O)NCC(O)=O)C(=O)NCC([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C20H32N6O12S2.2Na/c21-9(19(35)36)1-3-13(27)25-11(17(33)23-5-15(29)30)7-39-40-8-12(18(34)24-6-16(31)32)26-14(28)4-2-10(22)20(37)38;;/h9-12H,1-8,21-22H2,(H,23,33)(H,24,34)(H,25,27)(H,26,28)(H,29,30)(H,31,32)(H,35,36)(H,37,38);;/q;2*+1/p-2/t9-,10-,11-,12-;;/m0../s1
InChI key
DRFILBXQKYDTFW-JIWRMXRASA-L
Application
For use in cell culture applications as an antioxidant and heavy metal detoxification agent. L-Glutathione oxidized disodium salt has been used in semen processing and evaluation.
Biochem/physiol Actions
Oxidized L-glutathione is frequently measured in vivo as an indicator of oxidative stress.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
G6013G4626G6654
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98%
assay
≥98.0%
assay
≥98%
assay
≥98%
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
-
product line
BioXtra
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
Still not finding the right product?
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)