Saltar a
G0141
L-Glutamic acid γ-(4-methoxy-β-naphthylamide)
≥98% (TLC), powder
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
25 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 159,00
100 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 432,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H18N2O4
Número CAS:
Peso molecular:
302.33
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
MDL number:
US$ 159,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
L-Glutamic acid γ-(4-methoxy-β-naphthylamide),
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
solubility
1 N HCl: ethanol, 1:1: 25 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC([C@@H](N)CCC(NC1=CC2=CC=CC=C2C(OC)=C1)=O)=O
InChI
1S/C16H18N2O4/c1-22-14-9-11(8-10-4-2-3-5-12(10)14)18-15(19)7-6-13(17)16(20)21/h2-5,8-9,13H,6-7,17H2,1H3,(H,18,19)(H,20,21)
InChI key
DUNDTSUHZJULAX-UHFFFAOYSA-N
Application
L-Glutamic acid γ-(4-methoxy-β-naphthylamide) has been used in histochemical staining of HepG2 cells for γ-glutamyl transpeptidase (GGT) subcellular localization.[1]
Biochem/physiol Actions
L-Glutamic acid γ-(4-methoxy-β-naphthylamide) or GMNA is a synthetic substrate of γ-glutamyl transpeptidase (GGT).[2]
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
G3626G7754G3769
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
solubility
1 N HCl: ethanol, 1:1: 25 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
ethanol: formic acid (1:1): 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
1 N NaOH: ethanol (1:1): 50 mg/mL, clear, colorless to orange
solubility
DMF: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Carc. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)