Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
form
solid
Quality Level
optical activity
[α]28/D +3.8°, c = 0.9 in methanol(lit.)
storage condition
desiccated
color
white
solubility
DMSO: >20 mg/mL, H2O: 26 mg/mL (Solutions may be stored for several weeks at 4 °C.)
SMILES string
Cl[H].NC[C@H](CC(O)=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C10H12ClNO2.ClH/c11-9-3-1-7(2-4-9)8(6-12)5-10(13)14;/h1-4,8H,5-6,12H2,(H,13,14);1H/t8-;/m0./s1
InChI key
WMNUVYYLMCMHLU-QRPNPIFTSA-N
Gene Information
human ... GABBR1(2550)
mouse ... GABBR1(54393)
rat ... GABBR1(81657)
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Protocolos
Qualitative Thin Layer Chromatography Analysis of Flavonoids and Quantification of Terpene Lactones in Ginkgo Biloba Extracts and Tablets
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| G013-25MG | 04061833623220 |
| G013-100MG | 04061833623213 |