Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen 270 kDa
species reactivity
mouse, rat, human
concentration
1 mg/mL
technique(s)
western blot: 0.5-1 μg/mL using lysates of Rat1 cells, western blot: 1-2 μg/mL using lysates of human HEK 293-T cells
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... FASN(2194)
mouse ... Fasn(14104)
rat ... Fasn(50671)
General description
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Fatty acid synthesis supports cancer cell proliferation, essential for membrane generation, protein modification, and bioenergetics.
Contenido relacionado
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| F9679-200UL | 04061838105400 |