Saltar a
F9143
Worthington LD Series Liquid Nitrogen Dewars
LD10, beaker style, capacity 10 L
Sinónimos:
cryo dewar, cryogenic storage, cryopreservation container, 10LDB, liquid nitrogen dewar
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
1 ea
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 1.240,00
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121804
Capacity:
10 L
Material:
aluminum flask
Joint:
Joints neck (51)
Packaging:
pack of 1 ea
US$ 1.240,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
aluminum flask
joint
Joints neck (51)
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Worthington 10LDB
technique(s)
cryopreservation: suitable
capacity
10 L
flask I.D. × depth
29.0 cm (11.4 in.) × 59.7 cm (23.5 in.)
neck I.D.
5.1 cm (2 in.)
General description
LD Series Liquid Nitrogen Dewars are designed for storage of small quantities of liquid nitrogen.
High-strength aluminum shell is both durable and light-weight. Super insulation provides advanced thermal protection. Neck tube joins inner and outer container, providing maximum durability and minimum nitrogen consumption. Cap and neck tube core provide positive closure.
Features and Benefits
  • Includes a lightweight Snap-On cap for sample protection.
  • Superior vacuum performance provides maximum holding times and ultimate thermal protection.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
Z150819F4524F9018
material
aluminum flask
material
aluminum flask
material
aluminum flask
material
aluminum flask
capacity
10 L
capacity
5 L
capacity
25 L
capacity
4 L
manufacturer/tradename
Worthington 10LDB
manufacturer/tradename
Worthington 5LDB
manufacturer/tradename
Worthington 25LD
manufacturer/tradename
Worthington 4LDB
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
joint
Joints neck (51)
joint
Joints neck (142)
joint
Joints neck (64)
joint
Joints neck (30)
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
F9143-1EA04061826744734