Saltar a
F8636
Polisacarosa 400
lyophilized powder, γ-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture
Sinónimos:
Polysucrose 400
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
25 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 504,00
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.75
MDL number:
eCl@ss:
32190102
US$ 504,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
sterility
γ-irradiated
product line
BioXtra
form
lyophilized powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Application
Usado para separación de célula y aislamiento de orgánulos.
Ficoll is a hydrophilic neutral highly branched polysaccharide use to establish density gradients to separate blood component cells and organelles. It is part of the separation medium called Ficoll-Paque.
Other Notes
Un polímero sintético y no iónico de la sucrosa.
Dialyzed
Legal Information
Ficoll is a registered trademark of Cytiva
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
F1418F2637341691
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
solid
product line
BioXtra
product line
BioXtra
product line
BioXtra
product line
-
sterility
γ-irradiated
sterility
-
sterility
-
sterility
-
organelle preparation, centrifugation gradients
-
-
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Polisacarosa 400
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)