Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 250 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 130,00 | |
| 1 g | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 403,00 |
Acerca de este artículo
US$ 130,00
Nombre del producto
Fusaric acid, from Gibberella fujikuroi
biological source
Gibberella fujikuroi
Quality Level
assay
≥98% (TLC)
form
powder
mp
95-97 °C
solubility
ethanol: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
mode of action
enzyme | inhibits
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCc1ccc(nc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H13NO2/c1-2-3-4-8-5-6-9(10(12)13)11-7-8/h5-7H,2-4H2,1H3,(H,12,13)
InChI key
DGMPVYSXXIOGJY-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... DBH(1621)
General description
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥99.0% (HPLC) | assay ≥99% | assay - |
| form powder | form - | form powder | form - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| solubility ethanol: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility - | solubility - | solubility - |
| mp 95-97 °C | mp - | mp 298-300 °C (subl.) (lit.) | mp 298-300 °C (subl.) (lit.) |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| F6513-250MG | 04061838354525 |
| F6513-1G | 04061833618639 |