Saltar a
F5881
Adyuvante de Freund, completo
cell suspension
Sinónimos:
FCA
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
10 mL
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 72,10
6 x 10 mL
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 260,00
10 x 10 mL
Envío estimado HOYdesdeCarlos Spegazzini
US$ 402,00
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
MDL number:
US$ 72,10
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
cell suspension
Quality Segment
color
amber
storage temp.
2-8°C
General description
Cada ml de adyuvante de Freund completo contiene 1 mg de  Mycobacterium tuberculosis  (H37Ra, ATCC 25177) termoinactivado y seco, 0,85 ml de aceite de parafina y 0,15 ml de monooleato de manida.
Application
Los adyuvantes de Freund pueden utilizarse para producir emulsiones de inmunógenos de agua en aceite. Los antígenos en emulsiones de agua en aceite estimulan respuestas de anticuerpos grandes y duraderas que pueden atribuirse a la lenta liberación del antígeno.
Los antígenos (preferiblemente en disolución salina) suelen mezclarse con un volumen igual del adyuvante para formar una emulsión.[1]
Biochem/physiol Actions
Las micobacterias en adyuvante completo de Freund atraen a los macrófagos y a otras células al lugar de la inyección, lo que potencia la respuesta inmunitaria. Por esta razón, se utiliza el ayudante completo de Freund para las inyecciones iniciales y el adyuvante incompleto de Freund para los refuerzos posteriores.
Disclaimer
Salvo que se especifique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
344289F5506AR001
form
cell suspension
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
color
amber
color
clear to slightly cloudy amber
color
faintly yellow to yellow
color
-
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How long is the shelf life of this product under optimal storage conditions?
    1 answer
    1. This product is not assigned an expiration date or recommended retest date. Products with no expiration date or recommended retest date should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected. These products are also subject to a one year warranty from the date of shipment. For more information you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.
      Helpful?
  2. Where can I find information on dosage and an immunization schedule for use with Product F5881, Freund's Adjuvant?
    1 answer
    1. Dosage and immunization schedule can be found in the following reference: Harlow, E. and Lane, D., Antibodies: A Laboratory Manual, p. 151, Cold Spring Harbor Laboratory, (1988).
      Helpful?
  3. When using Product F5881, Freund's Adjuvant, how do I prepare my samples for injection?
    1 answer
    1. We provide a protocol for preparation of samples in Freund's adjuvant on the product information sheet (attached).
      Helpful?
  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.