Saltar a
F3885
Suero fetal bovino
γ-irradiated, USA origin, sterile-filtered, suitable for cell culture, suitable for hybridoma
Sinónimos:
FBS, FCS, Suero, sueros
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.71
MDL number:
Biological source:
bovine fetus
Origin:
USA origin
Sterility:
γ-irradiated, sterile-filtered
Shipped in:
dry ice
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
bovine fetus
Quality Segment
sterility
γ-irradiated, sterile-filtered
product line
FBS Classic
origin
USA origin
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable, cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Preparation Note
Prepared by exposure to a 60Co source.
Analysis Note
  • Analizada la presencia de endotoxinas y hemoglobina
  • Tested for the presence of bacteria, virus, and mycoplasma
  • Triple filtered with 0.1 micron membrane under aseptic conditions
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Suero fetal bovino
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Protocolos
Protect your investment with best practices for storing and thawing FBS and other sera. Sample FBS for validation in your cell culture protocol.
Artículos
Find answers to questions (FAQs) about fetal bovine serum (FBS) that is gamma-irradiated by the SER-TAIN™ process. Request a sample of FBS at Sigma-Aldrich.com.
Contenido relacionado
Explore nuestra gama de suero bovino fetal (FBS) y determine el FBS adecuado para sus requisitos y presupuesto de laboratorio. Solicite una muestra de suero.
Shabir Ahmad Lone et al.
BMC complementary medicine and therapies, 20(1), 131-131 (2020-05-01)
The global prevalence of fungal diseases is increasing rapidly, which affects more than a billion people every year with significant mortality rate. On the other hand, the development of new drugs to treat these fungal infections is slow, while the
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
F3885-3L04061837034695
F3885-6X500ML04061837034701
F3885-1L04061837034671
F3885-500ML04061833617311
F3885-24X500ML04061837034688
F3885-100ML04061837034664