Cambiar Vistas
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlebiological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥98% (SDS-PAGE and HPLC)
form
lyophilized powder
potency
≤1.0 ng/mL
mol wt
17.6 kDa
packaging
pkg of 5 μg
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... FLT3(2322)
General description
Mouse and human Flt-3 ligand share ~72% homology and both demonstrate cross-species activity.
Biochem/physiol Actions
Flt-3/Flk-2 Ligand (FL, or Flt-3L) is a transmembrane glycoprotein that binds and activates the Flt-3 receptor. Expression of Flt-3 is primarily restricted among hematopoietic cells to the most primitive progenitor cells.
Physical form
Lyophilized, 0.2 μm sterile filtered, with with 0.5x PBS.
Analysis Note
The biological activity is measured by its ability to stimulate the proliferation of human AML5 cells.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Read article on hematopoietic cytokines and hematopoiesis
Contenido relacionado
Instructions
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| F3422-5UG | 04061833613924 |