Saltar a
F0895
Human Fibronectin
from human plasma, liquid, 1 mg/mL, suitable for cell culture
FIBRONECTIN FROM HUMAN PLASMA
1 of 3 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Sinónimos:
Fibronectina
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
42020141
NACRES:
NA.75
MDL number:
Biological source:
human plasma
Form:
liquid
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Concentration:
0.1% (Solution)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
FIBRONECTINA DEL PLASMA HUMANO, liquid, 0.1% (Solution), BioReagent, suitable for cell culture
biological source
human plasma
Quality Segment
sterility
sterile
product line
BioReagent
form
liquid
packaging
pkg of 1 mg, pkg of 2 mg, pkg of 5 mg
concentration
0.1% (Solution)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
surface coverage
1‑5 μg/cm2
solubility
saline: 0.05 M (Tris-buffered)
UniProt accession no.
binding specificity
Peptide Source: Collagen
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... FN1(2335)
General description
La fibronectina 1 es una glucoproteína de la matriz extracelular codificada por el gen FN1. Se expresa en la plasma y en la superficie celular. El gen FN1se ha localizado en el cromosoma humano 2q35.
La FN aparece como un dímero proteico, unido por dos enlaces disulfuro en el extremo C-terminal. Dentro de la estructura de la fibronectina, los dominios están dispuestos de forma compacta cerca de los extremos amino y carboxilo terminales de las cadenas peptídicas. Además, pese a proceder de un solo gen, en humanos se han identificado hasta 20 variantes distintas de este gen.
Application
La fibronectina del plasma humano se ha utilizado en la determinación de la tasa de consumo de H2O2.[1] También se ha utilizado en el recubrimiento de los modelos Sylgard® para cultivo celular. También se ha utilizado en la adhesión celular y para modelar directamente la proteína sobre la película polimérica.
Biochem/physiol Actions
La función de la fibronectina abarca una amplia variedad de procesos biológicos, como la adhesión celular, el crecimiento, la migración, la cicatrización de heridas, la coagulación sanguínea y la formación de metástasis. La proteína fibronectina desempeña un papel importante en la fijación y la propagación celulares, en el control del citoesqueleto, la morfología y la diferenciación celulares. La FN1 interviene también en la formación de la matriz extracelular, la hemostasis y la trombosis. Mutaciones en la FN1 producen glomerulopatías.[2]
Features and Benefits
  • Glucoproteína adhesiva
  • Derivada del plasma humano
  • Cobertura de superficie recomendada de 1-5 μg/cm2
Preparation Note
Este producto es una disolución al 0,1% de fibronectina. La homogeneidad de la proteína se evalúa mediante inmunoelectroforesis, se analiza la presencia de endotoxinas y se ha demostrado que el material original era negativo para el VIH, la hepatitis B y la hepatitis C.
En el recubrimiento de las superficies de cultivo, la fibronectina debe diluirse en disolución salina estéril equilibrada y recubrirse con un volumen mínimo. Luego hay que dejar secar la superficie al aire durante 45 minutos a temperatura ambiente y puede conservarse durante 2-4 semanas a 2-8°C
Analysis Note
La homogeneidad proteica se evalúa mediante inmunoelectroforesis.
Legal Information
Sylgard is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Disclaimer
SÓLO PARA INVESTIGACIÓN. Este producto está regulado en Francia cuando está destinado a ser utilizado con fines científicos, como para actividades de importación y exportación (artículo L 1211-1, apartado 2, del Código de Salud Pública). El comprador (es decir, el usuario final) está obligado a obtener una autorización de importación del Ministerio de Investigación de Francia referida al artículo L1245-5-1 II del Código de Salud Pública. Al pedir este producto, usted confirma que ha obtenido la autorización de importación adecuada.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under FIBRONECTINA DEL PLASMA HUMANO
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Protocolos
Dilute fibronectin for cell attachment, varying per cell type. Coating protocol, products, and FAQs provided.
Artículos
The extracellular matrix (ECM) and its attachment factor components are discussed in this article in relation to their function in structural biology and their availability for in vitro applications.
3D cell culture overview. Learn about 2D vs 3D cell culture, advantages of 3D cell culture, and techniques available to develop 3D cell models
The extracellular matrix (ECM) is secreted by cells and surrounds them in tissues.
Ver todos los artículos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
F0895-1MG04061833611470
F0895-2MG04061833611487
F0895-5MG04061833611494
Questions
1–9 of 9 Questions  
  1. Could Fibronectin (F0895) be used as a positive control for fibronectin in western blot assay? If so, do one need to consider any extra steps in the preparation of such ctrl sample?
    1 answer
    1. This product is intended for use as an attachment substrate for cell culture and has not been tested in western blotting as a positive control. However, the purification process of the starting material includes an affinity step and immunoelectrophoresis performed during Quality testing is against Anti-Fibronectin antibody F3648. While the end user would have to determine suitability, this material is expected to be suitable for use as a positive control in western blotting.
      Helpful?
  2. How many µg/cm² would the coating concentration be if I applied a coating with a 0.1% concentration using the F0895 product?
    1 answer
    1. The concentration of the 0.1% solution can be found in the Certificate of Analysis. To calculate micrograms per square centimeter, consider the volume used and the surface area of the well.
      Helpful?
  3. What is the recommended dilution rate for coating the culture surface with F0895-1MG Fibronectin as per the preparation instructions?
    1 answer
    1. The recommended dilution rate for coating the culture surface with F0895-1MG Fibronectin, as per the preparation instructions, is to start with a concentration in the range of 1 - 5 ug/cm^2. For a 96-well plate well with a surface area of about 0.34 cm^2, approximately 2 ul of F0895 further diluted in saline with a total volume of around 50 ul would be sufficient to cover the bottom of the well.
      Helpful?
  4. What is the recommended storage duration for Fibronectin (F0895) at 4°C, -20°C, and -80°C? How long can a diluted solution of 10ug/mL in PBS be stored at 4°C? Is it possible to reuse the Fibronectin solution to coat culture ware surfaces multiple times?
    1 answer
    1. The recommended storage duration for Fibronectin (F0895) is up to 1 year at 4°C. There has been no testing done on its stability after storage at -80°C or -20°C. A diluted solution of 10ug/mL in PBS can be stored at 4°C for 2-4 weeks. However, the solution cannot be reused to coat culture ware surfaces multiple times; the recommended process involves coating surfaces with a minimal volume, allowing them to air dry for 45 minutes at room temperature, and then storing the cultureware at 4°C for 2-4 weeks.
      Helpful?
  5. Is Product F0895, Fibronectin from human plasma, sterile?
    1 answer
    1. Fibronectin 0.1% solution is a sterile product.  It is tested for sterility.  The sterility test results can be found on the lot-specific certificate of analysis.
      Helpful?
  6. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  7. How should I store and handle Product F0895, Fibronectin from human plasma?
    1 answer
    1. Recommended storage of this material is  2-8 °C.  Vortexing, excessive agitation, repeated freezing and thawing of reconstituted fibronectin are not recommended.
      Helpful?
  8. What is the solvent for Product F0895, Fibronectin from human plasma?
    1 answer
    1. This material is solubilized in a 0.05 M Tris-buffered saline, pH 7.5.
      Helpful?
  9. How much Product F0895, Fibronectin from human plasma, do I use for my application?
    1 answer
    1. Recommended for use as a cell culture substratum at 1-5 μg/cm2 or 0.5-50 μg/mL. Optimal concentration depends on cell type as well as the application or research objectives.
      Helpful?
Reviews
1–3 of 3 Reviews  
Active Filters
  1. London
    • Review 1
    • Votes 3
    5 out of 5 stars.
    Perfect
    I love it. Not really expensive at all.
    Great experience.
    Helpful?
  2. CA
    • Review 1
    • Votes 18
    1 out of 5 stars.
    Why do you not have a protocol for using this expensive reagent?
    You have no protocol online for using this very expensive item......why? I have been waiting to chat for a total of 15 minutes to get what you should have put online anyway
    Helpful?
    1. Response from Merck KGaA:
      Thank you for your review. Please find the "Fibronectin Coating Protocol" under Protocols and Articles on the product page. We encourage customers who experience problems with our products to call or email us for additional technical support. Please visit https://www.sigmaaldrich.com/US/en/support/customer-support to submit a Product Technical Inquiry.
  3. Vancouver, BC
    • Review 1
    • Vote 1
    4 out of 5 stars.
    No issues, seems to work for hiPSC differentiation protocols.
    Used multiple times and different lots for hiPSC differentiation into iMeLCs. No problems with it.
    Helpful?