Saltar a
EP022492004
Eppendorf® epT.I.P.S.® standard
volume 0.1-10 μL, L 34 mm, dark gray, colorless tip, pkg of 1000 ea (2 bags × 500 ea)
Sinónimos:
pipette tips
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41121600
Volume:
0.1-10 μL
Sterility:
non-sterile
Packaging:
pkg of 1000 ea (2 bags × 500 ea)
Manufacturer/tradename:
Eppendorf® 022492004
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
colorless tip, dark gray , polypropylene
sterility
non-sterile
packaging
pkg of 1000 ea (2 bags × 500 ea)
manufacturer/tradename
Eppendorf® 022492004
L
34 mm
volume
0.1-10 μL
General description
epT.I.P.S.® Standard, Eppendorf Quality, 0.1 – 10 µL, 34 mm, dark gray, colorless tips, 1,000 tips (2 bags × 500 tips)
  • Original, high-quality Eppendorf pipette tips packaged in resealable bags
  • Available in sizes from 10 µL to 10 mL in Eppendorf Quality purity grade
  • epT.I.P.S. Standard 200 µL, 300 µL and 1,000 µL tips are also available color-coded yellow and blue
  • epT.I.P.S. Standard pipette tips can be autoclaved at 121 °C in 20 min.
  • Fine retracted or extended tips simplify work with small volumes
Features and Benefits
  • Original, high-quality Eppendorf pipette tips packaged in resealable bags
  • Available in sizes from 10 µL to 10 mL in Eppendorf Quality purity grade
  • epT.I.P.S. Standard 200 µL, 300 µL and 1,000 µL tips are also available color-coded yellow and blue
  • epT.I.P.S. Standard pipette tips can be autoclaved at 121 °C in 20 min.
  • Fine retracted or extended tips simplify work with small volumes
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
epT.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf SE
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eppendorf® epT.I.P.S.® standard
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
EP02249200404065270831071
EP022492004-1000EA04065271237568