Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 335,00 | |
| 50 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 1.110,00 |
Acerca de este artículo
US$ 335,00
Nombre del producto
Ebastine, ≥98% (HPLC), solid
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(C)(C)c1ccc(cc1)C(=O)CCCN2CCC(CC2)OC(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C32H39NO2/c1-32(2,3)28-18-16-25(17-19-28)30(34)15-10-22-33-23-20-29(21-24-33)35-31(26-11-6-4-7-12-26)27-13-8-5-9-14-27/h4-9,11-14,16-19,29,31H,10,15,20-24H2,1-3H3
InChI key
MJJALKDDGIKVBE-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form powder | form - | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) |
| color white | color white to beige | color - | color white to beige |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ebastine
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
We offers many products related to histamine receptors for your research needs.
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| E9531-50MG | 04061832072005 |
| E9531-10MG | 04061832071992 |