Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Nombre del producto
5-Ethyl-2′-deoxyuridine,
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCC1=CN(C2CC(O)C(CO)O2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C11H16N2O5/c1-2-6-4-13(11(17)12-10(6)16)9-3-7(15)8(5-14)18-9/h4,7-9,14-15H,2-3,5H2,1H3,(H,12,16,17)
InChI key
XACKNLSZYYIACO-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder or crystals |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98.5% | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless to yellow | solubility water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility 1 N NH4OH: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to light yellow |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| E9386-1G | 04061826690840 |
| E9386-250MG | 04061833048115 |