Saltar a
E8909
Phosphodiesterase 3B
recombinant, expressed in Sf9 cells
Sinónimos:
3′,5′-cyclic-nucleotide phosphodiesterase, PDE 3B
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
10 μg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 954,00
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
Número CE:
MDL number:
Specific activity:
≥1000 units/μg protein
Recombinant:
expressed in Sf9 cells
US$ 954,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
recombinant
expressed in Sf9 cells
Quality Segment
form
buffered aqueous solution
specific activity
≥1000 units/μg protein
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
N-terminal GST-tagged 86 kDa protein containing amino acids 592-end
Application
Phosphodiesterase 3B has been used in a study to evaluate the evidence for biological effects of metformin in operable breast cancer. Phosphodiesterase 3B has also been used in a study to investigate the role of intracellular and intercellular communication in perfusion distribution of erythrocyte-derived ATP.
Physical form
Buffered aqueous solution containing Tris-HCl (pH 8.0), NaCl, KCl, Tween-20, DTT, and glycerol
Other Notes
One unit will convert 1.0 picomole of 3′,5′-cAMP to 5′-AMP per minute at pH 7.4 at 37 °C.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
E9034P1431
specific activity
≥1000 units/μg protein
specific activity
≥2,000 unit/μg protein
specific activity
-
recombinant
expressed in Sf9 cells
recombinant
expressed in Sf9 cells
recombinant
-
form
buffered aqueous solution
form
solution
form
lyophilized powder
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
-
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
E8909-10UG04061832755649