Saltar a
E8904
E-Toxate reagent from Limulus polyphemus
sufficient for 50 tests
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352202
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
dry concentrate
Quality Segment
usage
sufficient for 50 tests
sensitivity measuring range
0.05-0.1 EU/mL
storage temp.
−20°C
Other Notes
Reconstitute to 5 mL per vial.
Legal Information
E-Toxate is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Still not finding the right product?
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
E8904-5ML04061838124098