Acerca de este artículo
Form:
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Quality Segment
extent of labeling
3-5 mol FITC per mol BSA, 5-10 mol steroid per mol BSA
solubility
0.1 M phosphate buffer: 0.98-1.02 mg/mL, clear, yellow to orange (pH: 7.5)
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S=C=Nc5c6c(ccc5O)C8(OC(=O)c9c8cccc9)c7c(cc(cc7)O)O6.N(OCC(=O)O)C1=C[C@H]2[C@H]3[C@@]([C@H](CC3)O)(CC[C@@H]2c4c1cc(cc4)O)C
InChI key
DZYKSUALQNKEPM-TUXUTZNTSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?