Saltar a
E6155
pPolh-FLAG-2 Transfer Vector
Sinónimos:
ddddk tag, dykddddk tag
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
20 μg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 601,00
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41106621
US$ 601,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
Transfer vector for generation of recombinant Baculovirus and expression of C-terminal FLAG® fusions in insect cells.
Browse additional application references in our FLAG® Literature portal.
Legal Information
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
T6824F3165
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
baculovirus recombinant vector, N-terminal FLAG fusions, insect recombinant protein expression
baculovirus recombinant vector, N-terminal FLAG fusions, insect recombinant protein expression
-
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
E6155-20UG04061838070869