Saltar a
E5905
pCMV-BICEP-4 Expression Vector
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
20 μg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 911,00
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
41106621
US$ 911,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
shipped in
dry ice
Quality Segment
storage temp.
−20°C
Application
For transient, cytoplasmic expression of N-terminal FLAG® fusions and N-terminal c-myc fusions from bicistronic mRNA. Two genes can be cloned into MCS1 and MCS2 for transcription of a single message from the CMV promoter. This vector is useful for protein-protein interaction studies and multi-subunit proteins. Supplied with a control vector (pCMV-BICEP-4+p53/LTA) containing FLAG-p53 and c-myc-Large T antigen in MCS1 and MCS2.
Other Notes
Browse additional application references in our FLAG® Literature portal.
Legal Information
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pCMV-BICEP is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
P9743P1243E7029
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)