Saltar a
E5634
Sigma-Aldrich® standard Ag/AgCl double junction pH combination electrode, glass body
BNC Connector, electrode L 110 mm
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
1 ea
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 437,00
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.79
UNSPSC Code:
41115603
US$ 437,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
electrode L
110 mm
stem O.D.
6 mm
General description
The combination of a pH indicating and Ag/AgCl reference half-cell in one electrode provides ease of handling and smaller sampling requirements. Combination double junction electrodes are Tris compatible with a maximum temperature of 80°C, and are recommended for proteins, metal ions, sulfides or other substances that will react with either Ag or AgCl. Combination Ag/AgCl electrodes are suggested for higher temperature applications (100°C). Both types supplied with a 30 in. lead.
Temperature Range:
  • -5 to 100°C Continuous Use
  • -5 to 130°C Intermittent Use
Help in selecting the correct electrode can be viewed at Electrode Selection Guide
Hints on Electrode Maintenance
Legal Information
SIGMA-ALDRICH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
E5634-1EA04061826761779