Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Nombre del producto
Ethopropazine hydrochloride, ≥98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white
solubility
DMSO: >5 mg/mL at ~60 °C, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].CCN(CC)C(C)CN1c2ccccc2Sc3ccccc13
InChI
1S/C19H24N2S.ClH/c1-4-20(5-2)15(3)14-21-16-10-6-8-12-18(16)22-19-13-9-7-11-17(19)21;/h6-13,15H,4-5,14H2,1-3H3;1H
InChI key
VXPCQISYVPFYRK-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CHRM1(1128)
General description
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Acetylcholine is synthesized from acetyl coenzyme A and choline by the enzyme choline acetyltransferase. In addition to its synthesis in the liver, choline employed in acetylcholine production is derived from dietary sources.
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| E5406-250MG | 04061833604304 |
| E5406-50MG | 04061833604311 |