Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
500 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 217,00 |
1 g | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 425,00 |
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOCH3
Número CAS:
Peso molecular:
296.49
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
217-712-4
Beilstein/REAXYS Number:
1727038
MDL number:
US$ 217,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥99% (capillary GC)
form
liquid
density
0.871 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
ester
lipid type
unsaturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h10-11H,3-9,12-18H2,1-2H3/b11-10+
InChI key
QYDYPVFESGNLHU-ZHACJKMWSA-N
Packaging
Sealed ampule.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% (capillary GC) | assay ≥99% (GC) | assay ≥99.0% (GC) | assay ≥99% (capillary GC) |
| functional group ester | functional group ester | functional group ester | functional group ester |
| form liquid | form liquid | form - | form liquid |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl elaidate
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?