Saltar a
E3539
Proteinase 3 from human leukocytes
≥95% (PAGE)
Sinónimos:
AGP7, Myeloblastin, P29B, PR-3, PR3 Ag
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
Número CE:
MDL number:
Assay:
≥95% (PAGE)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥95% (PAGE)
form
buffered aqueous solution
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... PRTN3(5657)
General description
Proteinase 3 is found in high concentration in the primary granules of myeloid leukemia blasts.4
Application
Proteinase 3 has been shown to be important in the pathogenesis of human emphysema.1 It has also been used in a study to investigate the liberation of the antibacterial and cytotoxic peptide LL-37 by cleavage of human cathelicidin hCAP-183.2
Biochem/physiol Actions
Proteinase 3 (PR-3) is a serine protease expressed in the granules of neutrophils and monocytes. Also known as myeloblastin and p29b, it degrades elastin and is associated with myeloid leukemia and Wegener′s granulomatosis.3
Used for the detection of anti-PR3 auto-antibodies in immunoassays.
Physical form
Solution in 50 mM sodium acetate (pH 5) with 600 mM sodium chloride
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
E3539-100UG04061832700687