Saltar a
E1279
Enoximone
solid
Sinónimos:
1,3-Dihydro-4-methyl-5-(4-methylthiobenzoyl)-2H-imidazol-2-one
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
10 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 299,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H12N2O2S
Número CAS:
Peso molecular:
248.30
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Form:
solid
US$ 299,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
solid
Quality Segment
color
light yellow
solubility
DMSO: soluble 28 mg/mL
SMILES string
CSc1ccc(cc1)C(=O)C2=C(C)NC(=O)N2
InChI
1S/C12H12N2O2S/c1-7-10(14-12(16)13-7)11(15)8-3-5-9(17-2)6-4-8/h3-6H,1-2H3,(H2,13,14,16)
InChI key
ZJKNESGOIKRXQY-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Selective phosphodiesterase III (PDE3) inhibitor. Prevents the degradation of cAMP by PDE. Increased cAMP results in enhanced contractility of the heart.
Selective phosphodiesterase III (PDE3) inhibitor. Prevents the degradation of cAMP by PDE.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Cyclic Nucleotide research. Click here to discover more featured Cyclic Nucleotide products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Phosphodiesterases page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
D9190S5321O9387
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
DMSO: soluble 28 mg/mL
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: ~6 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: soluble, ethanol: soluble
color
light yellow
color
white to off-white
color
white
color
white
Gene Information
human ... PDE3A(5139), PDE3B(5140)
Gene Information
human ... HTR1A(3350), HTR1B(3351), HTR1D(3352), HTR1E(3354), HTR1F(3355), HTR2A(3356), HTR2B(3357), HTR2C(3358), HTR3A(3359), HTR3B(9177), HTR3C(170572), HTR3D(200909), HTR3E(285242), HTR4(3360), HTR5A(3361), HTR5B(645694), HTR6(3362), HTR7(3363)
Gene Information
-
Gene Information
human ... DRD3(1814)
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.
Contenido relacionado
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
E1279-10MG04061833629697
E1279-50MG04061833629703