Saltar a
E101
S-(−)-Eticlopride hydrochloride
≥98% (HPLC), D2 dopamine receptor antagonist, powder
Sinónimos:
FLB 131, S-(−)-3-Chloro-5-ethyl-N-[(1-ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-6-hydroxy-2-methoxybenzamide hydrochloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H25ClN2O3 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
377.31
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
S-(−)-Eticlopride hydrochloride, ≥98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]27/D −7.2°, c = 0.3 in methanol(lit.)
storage condition
desiccated
color
off-white
solubility
H2O: soluble >10 mg/mL, ethanol: soluble 2.6 mg/mL, 0.1 M HCl: soluble 7 mg/mL
SMILES string
Cl.CCN1CCC[C@H]1CNC(=O)c2c(O)c(CC)cc(Cl)c2OC
InChI
1S/C17H25ClN2O3.ClH/c1-4-11-9-13(18)16(23-3)14(15(11)21)17(22)19-10-12-7-6-8-20(12)5-2;/h9,12,21H,4-8,10H2,1-3H3,(H,19,22);1H/t12-;/m0./s1
InChI key
HFJFXXDHVWLIKX-YDALLXLXSA-N
Gene Information
human ... DRD2(1813)
Application
S-(−)-Eticlopride hydrochloride has been used in astrocyte-neuron coculture and functional magnetic resonance imaging (fMRI) experiments.
Biochem/physiol Actions
Potent and selective D2 dopamine receptor antagonist. Eticlopride is highly specific for DAD2 receptors than pimozide or haloperidol. The gene encoding the D2 dopamine receptor (DRD2) is linked with a several disorders including Parkinson′s disease, schizophrenia, and susceptibility to alcoholism.
Preparation Note
Solutions may be stored at 4° C for several days
Legal Information
Manufactured and sold with the permission of Astra AB.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
E101-25MG04061832090603
E101-100MG04061832090597
330116-50G04061826725863