Saltar a
E1001
Ethisterone
synthetic (organic), ≥99% (HPLC), Danazol metabolite, powder
Sinónimos:
17α-Ethynyltestosterone, 17β-Hydroxy-4,17α-pregnen-20-yn-3-one, 4,17α-Pregnen-17β-ol-20-yn-3-one
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H28O2
Número CAS:
Peso molecular:
312.45
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
207-096-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1889895
Assay:
≥99% (HPLC)
Form:
powder
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Ethisterone, ≥99% (HPLC)
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
sterility
non-sterile
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
mp
263-269 °C (lit.)
solubility
chloroform: methanol (1:1): 20 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
originator
Novartis
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
C[C@]12CCC(=O)C=C1CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@@]4(C)[C@H]3CC[C@@]4(O)C#C
InChI
1S/C21H28O2/c1-4-21(23)12-9-18-16-6-5-14-13-15(22)7-10-19(14,2)17(16)8-11-20(18,21)3/h1,13,16-18,23H,5-12H2,2-3H3/t16-,17+,18+,19+,20+,21+/m1/s1
InChI key
CHNXZKVNWQUJIB-CEGNMAFCSA-N
General description
Ethisterone is a progestogen. It is a danazol derivative.
Application
Ethisterone has been used as a component in Dulbecco′s modified eagle medium (DMEM) to culture the transfected COS-7 cell for transient transfection assay and gene transfection assay.
Biochem/physiol Actions
Ethisterone acts as a progestational agent. It is consumed by pregnant mothers to prevent miscarriage.
Features and Benefits
This compound was developed by Novartis. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethisterone
pictograms
Health hazardEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
E1001-25G04061835544356
E1001-100G04061835556700