Acerca de este artículo
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
solubility
DMSO: 28 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)C(O)=O.Cc1ccc2C(=O)c3ccccc3N(CCCN)c2c1C
InChI
1S/C18H20N2O.C2H2O4/c1-12-8-9-15-17(13(12)2)20(11-5-10-19)16-7-4-3-6-14(16)18(15)21;3-1(4)2(5)6/h3-4,6-9H,5,10-11,19H2,1-2H3;(H,3,4)(H,5,6)
InChI key
IIELZHYJYZBSGG-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 28 mg/mL | solubility DMSO: soluble ~28 mg/mL, H2O: insoluble | solubility DMSO: ~28 mg/mL, H2O: insoluble | solubility DMSO: soluble 34 mg/mL |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| E0656-5MG | 04061832445380 |
| E0656-25MG | 04061832270548 |