Saltar a
D9760
L-(−)-Dithiothreitol
≥95% (titration)
Sinónimos:
(−)-Cleland’s Reagent, (2R,3R)-1,4-Dimercapto-2,3-butanediol, L-DTT, Cleland reagent chiral
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
500 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 238,00
1 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 426,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H10O2S2
Número CAS:
Peso molecular:
154.25
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
240-263-0
Beilstein/REAXYS Number:
2036371
MDL number:
US$ 238,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥95% (titration)
form
powder
color
white
mp
49 - 51 °C ((120 - 124 °F))
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@@H](CS)[C@@H](O)CS
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4-/m0/s1
InChI key
VHJLVAABSRFDPM-IMJSIDKUSA-N
Application
L-DTT [(2R,3R)-1,4-dimercapto-2,3-butanediol; L-dithiothreitol], a chiral bidentate dithiol with two stereogenic centers, may be used in chiroptical response research. L-DDT is proposed as a stereoselective reducing agent for disulfide bridges in complex molecules.[1][2]
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
43819D9163D5545
assay
≥95% (titration)
assay
≥99.0% (RT)
assay
≥99%
assay
≥99.0% (titration)
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless, H2O: freely soluble, acetone: freely soluble, chloroform: freely soluble, diethyl ether: freely soluble, ethanol: freely soluble, ethyl acetate: freely soluble
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
H2O: 0.1 M, clear, colorless
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
mp
49 - 51 °C ((120 - 124 °F))
mp
40-43 °C, 41-44 °C (lit.)
mp
40-44 °C, 41-44 °C (lit.)
mp
41-44 °C (lit.)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
D9760-500MG04061833591086
D9760-1G04061833591079