Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 75,20 | |
| 500 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 133,00 | |
| 1 g | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 235,00 |
Acerca de este artículo
US$ 75,20
Nombre del producto
2′-Deoxyguanosine 5′-monophosphate sodium salt hydrate, ≥99% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.[Na+].NC1=Nc2c(ncn2[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](COP(O)([O-])=O)O3)C(=O)N1
InChI
1S/C10H14N5O7P.Na.H2O/c11-10-13-8-7(9(17)14-10)12-3-15(8)6-1-4(16)5(22-6)2-21-23(18,19)20;;/h3-6,16H,1-2H2,(H2,18,19,20)(H3,11,13,14,17);;1H2/q;+1;/p-1/t4-,5+,6+;;/m0../s1
InChI key
UVKXYXSKMTUDML-FVALZTRZSA-M
Application
- in reversed-phase high pressure liquid chromatography (HPLC) analysis
- to determine the effects of deoxy-mononucleotides on spontaneous proliferating CaCo-2 cell lines
- to determine its capacity to stimulate immune cell growth and function and used influenza virus antigen as an immunostimulant in vitro
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form powder | form powder | form powder | form solid |
| assay ≥99% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) | assay ≥99% | assay ≥98% |
| solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. room temp | storage temp. - |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| D9500-1G | 04061826690734 |
| D9500-500MG | 04061833007044 |
| D9500-100MG | 04061833007037 |