Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Nombre del producto
Monoclonal Anti-Dystrophin antibody produced in mouse, clone MANDYS8, ascites fluid
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
MANDYS8, monoclonal
species reactivity
chicken, rat, human, pig, rabbit, mouse
technique(s)
indirect ELISA: suitable, indirect immunofluorescence: 1:400 using frozen human or animal muscle tissue sections., microarray: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2b
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... DMD(1756)
mouse ... Dmd(13405)
rat ... Dmd(24907)
General description
Immunogen
Application
- immunohistochemistry
- immunofluorescence[1]
- double immunofluorescence terminal dUTP nick-end labeling (TUNEL)[1]
- immunoblotting
Biochem/physiol Actions
Other Notes
SAB4200764 Anti-Dystrophin antibody, Mouse monoclonal
clone MANDYS8, purified from hybridoma cell culture
Disclaimer
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Monoclonal Anti-Dystrophin antibody produced in mouse
— o —
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Contenido relacionado
Datasheet
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| D8168-.2ML | 04061833589236 |
| D8168-100UL | 04061837720215 |