Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
5 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 269,00 |
Acerca de este artículo
US$ 269,00
Quality Segment
assay
>98% (HPLC)
form
solid
color
white
mp
132.5-137.4 °C (lit.)
solubility
DMSO: soluble 22 mg/mL
SMILES string
OC(=O)Cc1ccc(CCNS(=O)(=O)c2ccc(Cl)cc2)cc1
InChI
1S/C16H16ClNO4S/c17-14-5-7-15(8-6-14)23(21,22)18-10-9-12-1-3-13(4-2-12)11-16(19)20/h1-8,18H,9-11H2,(H,19,20)
InChI key
IULOBWFWYDMECP-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... TBXA2R(6915)
General description
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| assay >98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| solubility DMSO: soluble 22 mg/mL | solubility DMSO: >20 mg/mL | solubility DMSO: 9 mg/mL | solubility DMSO: 7 mg/mL |
| color white | color white to off-white | color light yellow | color light yellow to beige |
| mp 132.5-137.4 °C (lit.) | mp - | mp - | mp - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?