Saltar a
D5946
PD 150606
≥97% (HPLC)
Sinónimos:
(2Z)-3-(4-iodophenyl)-2-mercapto-2-Propenoic acid, 3-(4-iodophenyl)-2-mercapto-(Z)-2-propenoic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 166,00
25 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 658,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H7IO2S
Número CAS:
Peso molecular:
306.12
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
protect from light
US$ 166,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light
color
yellowish
solubility
DMSO: >20 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)\C(S)=C\c1ccc(I)cc1
InChI
1S/C9H7IO2S/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(13)9(11)12/h1-5,13H,(H,11,12)/b8-5-
InChI key
DJCVSFWGKYHMKH-YVMONPNESA-N
Biochem/physiol Actions
PD 150606 is a selective; cell-permeable; non-peptide; uncompetitive calpain inhibitor.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
513022SML1950U6883
form
powder
form
solid
form
powder
form
solid (fluffy)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
DMSO: 100 mg/mL, methanol: 25 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
H2O: >10 mg/mL
storage condition
protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
-
storage condition
protect from light
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)