Cambiar Vistas
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H17ClN4
Número CAS:
Peso molecular:
312.80
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
powder
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
N-Desmethylclozapine,
form
powder
Quality Segment
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
SMILES string
Clc1ccc2Nc3ccccc3C(=Nc2c1)N4CCNCC4
InChI
1S/C17H17ClN4/c18-12-5-6-15-16(11-12)21-17(22-9-7-19-8-10-22)13-3-1-2-4-14(13)20-15/h1-6,11,19-20H,7-10H2
InChI key
JNNOSTQEZICQQP-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... KCNH1(3756)
Application
N-Desmethylclozapine has been used as standard to quantify the clozapine plasma levels in treatment-refractory Chinese schizophrenic patients.
Biochem/physiol Actions
N-Desmethylclozapine serves as an agonist to muscarinic acetylcholine receptors, and is known to exert its antipsychotic action. It blocks synaptic transmission by antagonizing synaptic GABA (γ-aminobutyric acid) receptors.
Major metabolite of clozapine; potent 5-HT2 serotonin receptor antagonist and a ligand for the cloned 5-HT6 and 5-HT7 serotonin receptors. Also an allosteric potentiator of M1 muscarinic receptors.
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Contenido relacionado
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| D5676-5MG | 04061832090511 |
| D5676-10MG | 04061833586631 |