Saltar a
D5637
3,3′-Diaminobencidina tetrahydrochloride hydrate
≥96%
Sinónimos:
(1,1′-bifenil)-3,3′,4,4′-tetramina tetrahidrocloruro dihidrato
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
1 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 126,00
5 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 422,00
10 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 737,00
25 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 1.620,00
50 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 2.770,00
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C12H14N4 · 4HCl · xH2O
Número CAS:
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
231-018-9
MDL number:
US$ 126,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥96%
form
powder, crystals or chunks
technique(s)
titration: 96-104% (with NaOH)
color
white to light brown, and Faint Red and Faint Grey to Light Grey
mp
280 °C
solubility
H2O: 50 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.Cl.Cl.Cl.Cl.Nc1ccc(cc1N)-c2ccc(N)c(N)c2
InChI
1S/C12H14N4.4ClH.H2O/c13-9-3-1-7(5-11(9)15)8-2-4-10(14)12(16)6-8;;;;;/h1-6H,13-16H2;4*1H;1H2
InChI key
DXWSCXIZIHILNP-UHFFFAOYSA-N
General description
El tetrahidrocloruro de 3,3′-diaminobencidina hidratado es un cromógeno comúnmente utilizado en inmunohistoquímica y otras técnicas de tinción para visualizar la presencia de antígenos o anticuerpos en muestras biológicas. El HCl de DAB está diseñado como un colorante inmunohistológico para visualizar la actividad peroxidasa en las células. La oxidación de la DAB puede medirse utilizando un espectrofotómetro.
Application
El tetrahidrocloruro de 3,3′-diaminobencidina hidratado es adecuado para procedimientos de tinción inmunohistológica, inmunoelectrotransferencia y FISH (hibridación fluorescente in situ). La DAB se utiliza en el estudio de la apoptosis de células epiteliales en caso de cataratas tempranas, y en protocolos de inmunohistoquímica de la enfermedad renal poliquística autosómica dominante (PKD).
Biochem/physiol Actions
En la reacción de la peroxidasa, la DAB sirve como donante de hidrógeno en presencia de peróxido. La DAB oxidada forma un complejo insoluble de color marrón.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
D9015T876832750
technique(s)
titration: 96-104% (with NaOH)
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
color
white to light brown, and Faint Red and Faint Grey to Light Grey
color
off-white to faint red, to beige
color
-
color
-
form
powder, crystals or chunks
form
powder
form
powder
form
-
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
solubility
acetic acid: water (1:2): 20 mg/mL, clear to slightly hazy
solubility
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.
Contenido relacionado
Franc Llorens et al.
Nature communications, 11(1), 619-619 (2020-02-01)
The clinical diagnosis of vascular dementia (VaD) is based on imaging criteria, and specific biochemical markers are not available. Here, we investigated the potential of cerebrospinal fluid (CSF) lipocalin 2 (LCN2), a secreted glycoprotein that has been suggested as mediating
Nicole M Derks et al.
Neuroscience research, 66(1), 117-123 (2009-10-17)
Women have higher vulnerability to stress and stress-induced diseases than men. Estrogen may be involved in the control of sex-dependent stress adaptation via estrogen receptors alpha and beta (ERalpha/beta). Urocortin 1 (Ucn1) in the npEW plays an important role in
Fatima Solange Pasini et al.
Journal of gastroenterology, 49(11), 1453-1466 (2013-11-13)
The TNM Classification of Malignant Tumours (TNM) staging system is the primary means of determining a prognosis for gastric adenocarcinoma (GC). However, tumor behavior in the individual patient is unpredictable and in spite of treatment advances, a classification of 'advanced
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
D5637-50G04061835347506
D5637-1G04061835347483
D5637-10G04061835347476
D5637-25G04061835347490
D5637-5G04061835347513
Questions
1–7 of 7 Questions  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  2. Do you have a staining protocol for Product D5637, 3,3´-Diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate (DAB)?
    1 answer
    1. Dissolve 10 mg in 15 mL of Tris buffered saline, pH 7.6 (Tris-buffered saline tablet, Sigma Product No. T5030 may be used). Add 12 uL of fresh 30% hydrogen peroxide (Sigma Product No. H1009) prior to use. Solution may be filtered through a 0.2 micron filter immediately prior to use if necessary. DAB and hydrogen peroxide concentrations may be adjusted to suit individual applications. The stain can be enhanced with Ni. Make up 0.3% (w/v) NiCl2 in water. Add 1 mL of the NiCl2 stock to 9 mL DAB solution.
      Helpful?
  3. What is the solution stability of Product D5637, 3,3´-Diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate (DAB)?
    1 answer
    1. In our experience, solutions of DAB should be made immediately prior to use for best results. If and only if necessary, solutions can be kept in the dark and refrigerated for overnight storage. Based on our Immunology Department’s experience, storing the solution overnight did not give good reproducibility. However, the literature indicates that it is possible to store solutions of DAB at -20°C. DAB dissolved in Tris buffered saline (pH 7.6) at 0.6 mg/ml was reported to be stable for several weeks at 4°C.
      Helpful?
  4. How is Product D5637, 3,3´-Diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate (DAB), shipped and stored?
    1 answer
    1. The product is shipped at ambient temperature. However, it is stored at -20 degrees C for long term storage.
      Helpful?
  5. Can the solutions of Product D5637, 3,3´-Diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate (DAB), be filtered?
    1 answer
    1. DAB solution may be filtered through a 0.2 micron filter immediately prior to use.
      Helpful?
  6. What is Product D5637, 3,3´-Diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate (DAB), soluble in?
    1 answer
    1. DAB HCl is soluble in water at 50 mg/ml yielding a clear to slightly hazy solution. For consistency, it is important to allow DAB to come to room temperature before making solutions. Water quality is extremely important, so only high quality deionized or distilled water should be used to make DAB solutions.
      Helpful?
  7. What is the shelf life of Product D5637, 3,3´-Diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate (DAB)?
    1 answer
    1. This product has a shelf life of 3 years.