Cambiar Vistas
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 265,00 |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H39NO2
Número CAS:
Peso molecular:
301.51
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Assay:
≥95% (TLC)
Form:
powder
US$ 265,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥95% (TLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCC[C@H](O)[C@@H](N)CO
InChI
1S/C18H39NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(21)17(19)16-20/h17-18,20-21H,2-16,19H2,1H3/t17-,18-/m0/s1
InChI key
OTKJDMGTUTTYMP-ROUUACIJSA-N
Biochem/physiol Actions
Sphingosine kinase inhibitor; protein kinase C alpha (PKCα) -specific inhibitor; Sphingosine analog; potentiates the effect of doxorubicin (DOX) in tumor-bearing animals.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form waxy solid | form powder |
| assay ≥95% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥95% (TLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| D4681-1MG | 04061833574034 |