Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Nombre del producto
Barium diphenylamine-4-sulfonate, for redox titration
Quality Level
assay
≥95%
form
powder
technique(s)
titration: suitable
solubility
50 mg/mL, clear to very slightly hazy, faintly yellow-green
cation traces
C: 44.3-46.6%, N: 4.1-4.8%
SMILES string
[Ba++].[O-]S(=O)(=O)c1ccc(Nc2ccccc2)cc1.[O-]S(=O)(=O)c3ccc(Nc4ccccc4)cc3
InChI
1S/2C12H11NO3S.Ba/c2*14-17(15,16)12-8-6-11(7-9-12)13-10-4-2-1-3-5-10;/h2*1-9,13H,(H,14,15,16);/q;;+2/p-2
InChI key
IVCNVXFNTKXMCA-UHFFFAOYSA-L
General description
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) titration: suitable | technique(s) titration: suitable | technique(s) titration: suitable | technique(s) - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| cation traces C: 44.3-46.6%, N: 4.1-4.8% | cation traces - | cation traces - | cation traces - |
| solubility 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, faintly yellow-green | solubility water: soluble at 20 °C | solubility - | solubility - |
| assay ≥95% | assay - | assay - | assay ~95% |
| form powder | form solid | form - | form powder |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| D4130-25G | 04061833564059 |
| D4130-5G | 04061833564066 |
| D4130-50G | 04061833629567 |