Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 25 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 821,00 |
Acerca de este artículo
US$ 821,00
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
orange
solubility
DMSO: >20 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1NC(=O)c2cc(Nc3ccccc3)c(Nc4ccccc4)cc12
InChI
1S/C20H15N3O2/c24-19-15-11-17(21-13-7-3-1-4-8-13)18(12-16(15)20(25)23-19)22-14-9-5-2-6-10-14/h1-12,21-22H,(H,23,24,25)
InChI key
AAALVYBICLMAMA-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... EGFR(1956)
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: >20 mg/mL, H2O: insoluble | solubility DMSO: >20 mg/mL | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear |
| color orange | color white to off-white | color white to beige | color white to gray |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Our company offers many products related to EGFR for your research needs.
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| D3943-25MG | 04061832981291 |
| D3943-5MG | 04061832981307 |