Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
25 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 312,00 |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H38O2
Número CAS:
Peso molecular:
346.55
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
US$ 312,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥98% (capillary GC)
form
liquid
functional group
ester
lipid type
omega FAs
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C23H38O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23(24)25-2/h7-8,10-11,13-14,16-17H,3-6,9,12,15,18-22H2,1-2H3/b8-7-,11-10-,14-13-,17-16-
InChI key
ABGHYAFHPINIHF-ZKWNWVNESA-N
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (capillary GC) | assay ≥98% | assay ≥98% (HPLC) | assay >99% (TLC) |
| functional group ester | functional group ester | functional group - | functional group - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| form liquid | form liquid | form ethanol solution (5 mg/ml) | form liquid |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?