Saltar a
D2376
Deoxyribonucleic acid methyl green
DNAse substrate
Sinónimos:
Deoxyribonucleic acid–methyl green complex, DNA-Methyl Green
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
100 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 313,00
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
MDL number:
US$ 313,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
form
solid
storage temp.
−20°C
General description
Substrate for DNase
Methyl green is a widely used nuclei counterstain for histochemical methods. Methyl green binds to the DNA major groove and is used for tracking triplex formation. The positive charge on the aniline rings in the methyl green enables its strong binding to DNA. Methyl green aids clear visualization in confocal laser scanning microscopy.
Application
Deoxyribonucleic acid methyl green has been used in DNA methyl green bioassay.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
198080323829M8884
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
powder
form
solid
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)