Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
5 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 259,00 |
25 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 1.000,00 |
Acerca de este artículo
US$ 259,00
Nombre del producto
2-[4-(Dimethylamino)styryl]-N-methylbenzoxazolium perchlorate, 99% (TLC)
Quality Segment
assay
99% (TLC)
form
powder
color
dark red
solubility
DMSO: 10 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CN(C)c1ccc(cc1)\C=C\c2o[n+](C)c3ccccc23
InChI
1S/C18H19N2O.ClHO4/c1-19(2)15-11-8-14(9-12-15)10-13-18-16-6-4-5-7-17(16)20(3)21-18;2-1(3,4)5/h4-13H,1-3H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
InChI key
FDPJLIFXRNZDJR-UHFFFAOYSA-M
Application
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| color dark red | color off-white to faint red, to beige | color white to off-white | color - |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| solubility DMSO: 10 mg/mL | solubility water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy | solubility H2O: 50 mg/mL | solubility acetonitrile: 10 mg/mL |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| assay 99% (TLC) | assay ≥96% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay 96.5-103.5% |
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
![2-[4-(Dimethylamino)styryl]-N-methylbenzoxazolium perchlorate 99% (TLC)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/917/393/44ab3489-e929-4608-9398-791a2508734b/640/44ab3489-e929-4608-9398-791a2508734b.png)