Saltar a
D0422
DMEM - high glucose
With sodium bicarbonate, without ʟ-methionine, ʟ-cystine and ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinónimos:
DME, DMEM
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
100 mL
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 23,10
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
US$ 23,10
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Medio de Eagle modificado de Dulbecco, glucosa elevada, With 4500 mg/L glucose and sodium bicarbonate, without L-methionine, L-cystine and L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
components
glucose: high
phenol red: yes
L-glutamine: no
sodium pyruvate: yes
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Application
El medio de Eagle modificado de Dulbecco (DMEM) es una modificación del medio basal Eagle (BME) que contiene el cuádruple de concentraciones de aminoácidos y vitaminas. La formulación original contenía 1000 mg/l de glucosa y se utilizaba para cultivar células embrionarias de ratón. Desde entonces, se ha modificado de varias formas para soportar cultivos primarios de células de ratón y de pollo, así como una variedad de células normales y transformadas. Cada uno de estos medios ofrece una combinación diferente de L-glutamina y piruvato sódico. Además, los niveles de glucosa se han elevado a 4 500 mg/l, lo que contribuye al nombre «DMEM/High».
Preparation Note
Supplement with 0.584 g/L L-glutamine.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
D1145D6171D7777
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
powder
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
-
components
glucose: high
phenol red: yes
L-glutamine: no
sodium pyruvate: yes
components
L-glutamine: no
sodium pyruvate: no
glucose: high
phenol red: no
NaHCO3: yes
HEPES: no
components
sodium pyruvate: no
HEPES: 25 mM
glucose: high
NaHCO3: yes
L-glutamine: no
phenol red: yes
components
glucose: high
sodium pyruvate: yes
NaHCO3: no
HEPES: no
phenol red: yes
L-glutamine: yes
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
wgk
WGK 3
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Ruth I C Glasgow et al.
Neurogenetics, 18(4), 227-235 (2017-10-28)
Mitochondrial diseases are characterised by clinical, molecular and functional heterogeneity, reflecting their bi-genomic control. The nuclear gene GFM2 encodes mtEFG2, a protein with an essential role during the termination stage of mitochondrial translation. We present here two unrelated patients harbouring
Stacey L Borrego et al.
Journal of lipid research, 62, 100056-100056 (2021-03-02)
Methionine (Met) is an essential amino acid and critical precursor to the cellular methyl donor S-adenosylmethionine. Unlike nontransformed cells, cancer cells have a unique metabolic requirement for Met and are unable to proliferate in growth media where Met is replaced
Yun Yeon Park et al.
Experimental & molecular medicine, 50(4), 46-46 (2018-04-28)
ATP depletion inhibits cell cycle progression, especially during the G1 phase and the G2 to M transition. However, the effect of ATP depletion on mitotic progression remains unclear. We observed that the reduction of ATP after prometaphase by simultaneous treatment
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
D0422-100ML04061833557662