Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 332,00 |
5 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 1.610,00 |
Acerca de este artículo
US$ 332,00
description
solution in methyl acetate
Quality Segment
form
liquid
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCC[C@H](O)\C=C\[C@H]1[C@@H]2CO[C@@H](C2)[C@@H]1C\C=C/CCCC(O)=O
InChI
1S/C21H34O4/c1-2-3-6-9-17(22)12-13-18-16-14-20(25-15-16)19(18)10-7-4-5-8-11-21(23)24/h4,7,12-13,16-20,22H,2-3,5-6,8-11,14-15H2,1H3,(H,23,24)/b7-4-,13-12+/t16-,17-,18-,19+,20-/m0/s1
InChI key
DJKDIKIDYDXHDD-IGUVKOCZSA-N
Biochem/physiol Actions
Disclaimer
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form solution | form powder | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in ambient | shipped in - |
| description solution in methyl acetate | description - | description - | description - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
8.6 °F
flash_point_c
-13 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?