Saltar a
D034
(−)-Butaclamol hydrochloride
solid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C25H31NO · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
397.98
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Form:
solid
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
solid
optical activity
[α]27/D −222° in methanol(lit.)
color
white
solubility
H2O: 0.25 mg/mL, ethanol: 1 mg/mL, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 5.4 mg/mL, alcohol-water mixtures: soluble (Dissolve solid in alcohol and dilute with water.)
SMILES string
Cl[H].[H][C@]12C[C@](O)(CCN1C[C@]3([H])c4ccccc4CCc5cccc2c35)C(C)(C)C
InChI
1S/C25H31NO.ClH/c1-24(2,3)25(27)13-14-26-16-21-19-9-5-4-7-17(19)11-12-18-8-6-10-20(23(18)21)22(26)15-25;/h4-10,21-22,27H,11-16H2,1-3H3;1H/t21-,22-,25-;/m1./s1
InChI key
QZRUMKUMFJJARD-OMMJFLKZSA-N
Biochem/physiol Actions
Dopamine receptor antagonist; less active enantiomer.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Rajamani Selvam et al.
Synapse (New York, N.Y.), e22075-e22075 (2018-10-20)
Brain-derived neurotrophic factor (BDNF), traditionally known for promoting neuronal growth and development, is also a modulator of synaptic transmission. In addition to the well-characterized effects at excitatory synapses, BDNF has been shown to acutely suppress inhibitory neurotransmission; however, the underlying
Nayeli Páez-Martínez et al.
Behavioural brain research, 390, 112624-112624 (2020-05-20)
It has been reported that environmental stimuli can positively influence addictive responses and the pharmacological effects of drugs of abuse. In this work, we evaluated the ability of environmental enrichment (EE) to attenuate addictive behaviours in mice after repeated exposure
T A Pugsley et al.
The Journal of pharmacy and pharmacology, 29(3), 135-138 (1977-03-01)
Butaclamol (1.0-0.1 mg kg-1, i.p.) and spiroperidol (1-0-0-5 mg kg-1, i.p.) but not (-)-butaclamol (15 mg kg-1, i.p.), blocked the hyperactivity induced in rats by tranylcypromine-L-tryptophan pretreatment. Neither butaclamol nor spiroperidol altered the accumulation of brain 5-HT following parglyine or
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
D034-25MG04061832090030