Acerca de este artículo
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen ~20 kDa
species reactivity
pig (predicted), mouse, rat, canine, human (predicted)
concentration
~1 mg/mL
technique(s)
indirect immunofluorescence: suitable, western blot: 1-2 μg/mL using whole extract of mouse 3T3-L1 adipocytes or rat kidney NRK cells
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CAV2(858)
mouse ... Cav2(12390)
rat ... Cav2(363425)
General description
Immunogen
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Contenido relacionado
Instructions
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| C9992-200UL | 04061838030597 |