Saltar a
C8654
Caseína sodium salt from bovine milk
Sinónimos:
Caseinato de sodio
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
500 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 70,50
1 kg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 134,00
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.61
MDL number:
Form:
powder
Biological source:
bovine milk
US$ 70,50
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
bovine milk
Quality Segment
form
powder
technique(s)
electrophoresis: suitable, immunocytochemistry: suitable, ligand binding assay: suitable
color
white to yellow
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL, Grade III
Application
La sal sódica de caseína de la leche bovina es adecuada para utilizar en:
  • la preparación de dietas basadas en caseína para investigar el efecto nutricional de la vitamina E en dietas para la poslarva de Litopenaeus vannamei
  • en un ensayo para determinar la actividad de una disolución trienzimática que contiene tripsina, quimotripsina y peptidasa
  • un estudio para investigar los efectos de la administración de somatotropina bovina (bST) y la infusión de caseína abomasal en el metabolismo del nitrógeno en los novillos Holstein
  • como constituyente de la disolución de bloqueo en la inmunotransferencia.[1]
Biochem/physiol Actions
αLa α-caseína puede ser un inmunógeno en los niños pequeños, y los anticuerpos anti-α-caseína tienen un fuerte reactividad cruzada con la insulina. Este efecto puede explicar la infrecuente autoinmunidad a la insulina, pero no parece progresar a diabetes de tipo I.
La sal sódica de caseína de la leche bovina es una fosfoproteína. Hay cuatro tipos principales de caseína que constituyen aproximadamente el 80 % de la proteína total de la leche bovina: αα-s1 caseína, α-s2 caseína, β-caseína y κ-caseína. Se ha propuesto que la caseína es el principal constituyente protector de la leche.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
C3400C6554A7030
biological source
bovine milk
biological source
bovine milk
biological source
bovine milk
biological source
bovine
technique(s)
electrophoresis: suitable, ligand binding assay: suitable, immunocytochemistry: suitable
technique(s)
activity assay: suitable, electrophoresis: suitable, immunocytochemistry: suitable
technique(s)
cell culture | insect: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, blood typing: suitable, ligand binding assay: suitable
form
powder
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL, Grade III
solubility
H2O: insoluble (forms a cloudy suspension)
solubility
1 M NaOH: 50 mg/mL, turbid, faintly yellow
solubility
water: soluble (40 mg/ml)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
color
white to yellow
color
-
color
-
color
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
C8654-500G04061835556281
C8654-1KG04061835556274