Cambiar Vistas
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 107,00 |
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.79
UNSPSC Code:
44101800
US$ 107,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlemanufacturer/tradename
Texas Instruments
battery power
3 V Eveready ECR2025 or equivalent solar cells (lithium battery for backup)
General description
- Algebraic entry logic
- Functions: math, exponential, trig., inverse trig., statistical functions (mean and standard deviation); angle/time conversions
- Protective sliding case
Functions: Five memory registers; two-variable statistics; common and natural logarithms; universal powers and roots; reciprocals and factorials and many more
Display: alphanumeric; 2-line display
Special features: memory retention allows users to edit and view current entries as well as previous entries.
Display: alphanumeric; 2-line display
Special features: memory retention allows users to edit and view current entries as well as previous entries.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Texas Instruments | manufacturer/tradename Texas Instruments | manufacturer/tradename Hamilton | manufacturer/tradename Hamilton |
| battery power 3 V Eveready ECR2025 or equivalent solar cells (lithium battery for backup) | battery power ANYLITE special low-light solar cells | battery power - | battery power - |
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| C8474-1EA | 04061832886978 |