Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥85% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
water: 25 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]2CO)O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]3CO)O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)C(O)O[C@@H]4CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C24H42O21/c25-1-5-9(29)10(30)15(35)22(40-5)44-19-7(3-27)42-24(17(37)12(19)32)45-20-8(4-28)41-23(16(36)13(20)33)43-18-6(2-26)39-21(38)14(34)11(18)31/h5-38H,1-4H2/t5-,6-,7-,8-,9-,10+,11-,12-,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21?,22+,23+,24+/m1/s1
InChI key
LUEWUZLMQUOBSB-YQGOCCRESA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| biological source synthetic (organic) | biological source plant | biological source - | biological source synthetic (organic) |
| assay ≥85% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥99.0% (HPLC) | assay ≥95% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| solubility water: 25 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility - | solubility - |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. −20°C |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| C8286-25MG | 04061832628790 |
| C8286-2MG | 04061833522097 |
| C8286-10MG | 04061832628783 |